Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Desecador, con brida plana, sin conexión, tapa con bola
El desecador se usa para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar muestras húmedas.
179.00€ - 530.00€
Especificaciones
Descripción | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío |
Incluye | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10549821
|
DWK Life Sciences
247815702 |
DN 150 |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10199080
|
DWK Life Sciences
247816107 |
DN 200 |
230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10343241
|
DWK Life Sciences
247816604 |
DN 250 |
349.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10007770
|
DWK Life Sciences
247816904 |
DN 300 |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10539821
|
DWK Life Sciences
247814603 |
DN 100 |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
El desecador de DURAN™, con un borde de vidrio esmerilado en la tapa, es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío y que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa perforada (de metal o de porcelana), se introduce un agente deshidratante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia a secar, colocada en la placa perforada. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar a un sistema de vacío, si fuera necesario, ya que el líquido se evapora más rápido debido a una menor presión en el desecador. El vacío se aplica a través de una llave de paso. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, el esmerilado plano del desecador debe estar bien engrasado, ya que la tapa se aprieta contra la base tras producirse la evacuación. Todos los desecadores de DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el máximo vacío técnicamente posible.- El gran espesor de pared de estos recipientes y la exacta fabricación de los esmerilados herméticos al vacío, de la tapa y la base, posibilitan el almacenamiento al vacío incluso durante un período de tiempo prolongado.
- Para acelerar el proceso de secado, se puede aplicar vacío a través de la llave
- Apto para vacío total (0 mbar)
- Las piezas de repuesto tales como tapas, bases, llaves y tapones son compatibles y se pueden intercambiar según se desee (tener en cuenta el DN)
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío | |
1/Paq. |