Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Refrigerante Dimroth, con 2 esmerilados normalizados, y 2 olivas de plástico desenroscables
El refrigerante Dimroth con su serpentín de refrigeración interno, tiene una gran superficie de refrigeración y se emplea con frecuencia como refrigerante de reflujo.
96.50€ - 146.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
---|---|
Tipo | Tamaño no DIN |
Para utilizar con (aplicación) | Producto y condensador de reflujo; destilación; los condensadores de 160 mm (con junta esmerilada estándar 14/23) y de 250 mm (con junta esmerilada estándar 24/29 y junta esmerilada estándar 29/32) son tamaños especiales y no conformes a DIN |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15630775
|
DWK Life Sciences
242546101 |
NS 14/23 | 160 mm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15640775
|
DWK Life Sciences
242547106 |
NS 24/29 | 250 mm |
97.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10040271
|
DWK Life Sciences
242547209 |
NS 29/32 | 250 mm |
96.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10080131
|
DWK Life Sciences
242548205 |
NS 29/32 | 400 mm |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Debido al serpentín de refrigeración interno, el refrigerante Dimroth se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (flujo del agente refrigerante bajo principio de contracorriente). El uso más conocido que se le da al refrigerante Dimroth es el de un refrigerante de reflujo. Una mezcla de reacción se calienta, los vapores generados se condensan en el serpentín de refrigeración y son devueltos a la mezcla de reacción.- El refrigerante Dimroth se compone de un serpentín de refrigeración montado dentro de un tubo
- Este tipo de refrigerante ofrece una gran superficie de refrigeración y tiene, por ello, un efecto refrigerante superior al refrigerante Liebig y al refrigerante de bolas
- Dos olivas de plástico desenroscables para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
Especificaciones
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona | |
Tamaño no DIN | |
Producto y condensador de reflujo; destilación; los condensadores de 160 mm (con junta esmerilada estándar 14/23) y de 250 mm (con junta esmerilada estándar 24/29 y junta esmerilada estándar 29/32) son tamaños especiales y no conformes a DIN |