Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo de decantación, cilíndrico, con divisiones en la escala, esmerilado y tubo compensador de presión
El embudo de decantación permite la adición dosificada de soluciones. Debido al tubo compensador de presión se evita una posible presión negativa y una sobrepresión.
Marca: DWK Life Sciences 241252506
140.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Además de la junta esmerilada estándar, este diseño dispone de un tubo de compensación de presión en el extremo inferior, que evita la presión negativa y positiva en los recipientes de reacción.
- Con tubo de compensación de presión, cono en la base estándar, llave de paso en la base estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Especificaciones
100 ml | |
Sí | |
Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO | |
1 unidad |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
NS 14/23 | |
2 |