Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con rosca DIN
Código de producto. 11810700 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tipo de tapón:
Con tapón de PBT
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11810700
Marca: DWK Life Sciences 218032451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cónica lo hace ideal para mezclar líquidos. La rosca permite un sellado hermético del matraz.
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • El matraz se puede cerrar con un tapón de PBT o un tapón de membrana (permite el intercambio de gases)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre PBT
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes; medición de cantidades de líquidos; se suministra con o sin tapón
N.° por paquete 10/paq.
Tamaño de rosca GL 25
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Con tapón de PBT