Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador ampliador, hembra/macho
Ampliación de hembra a macho.
9.36€ - 750.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931601
|
DWK Life Sciences
286524403 |
Toma NS 14/23, cono NS 19/26 |
98.04€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884808
|
DWK Life Sciences
286536002 |
Toma NS 19/26, cono NS 24/29 |
120.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894808
|
DWK Life Sciences
286536208 |
Toma NS 19/26, cono NS 29/32 |
125.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15931611
|
DWK Life Sciences
286549403 |
Toma NS 29/32, cono NS 45/40 |
228.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834808
|
DWK Life Sciences
286524609 |
Toma NS 14/23, cono NS 24/29 |
102.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804828
|
DWK Life Sciences
286549009 |
Toma NS 29/32, cono NS 60/46 |
590.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814828
|
DWK Life Sciences
286549206 |
Toma NS 29/32, cono NS 71/51 |
750.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15921611
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Toma NS 29/32, cono NS 34/35 |
201.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894818
|
DWK Life Sciences
286548604 |
Toma NS 29/32, cono NS 50/42 |
341.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10161781
|
DWK Life Sciences
286542601 |
Socket NS 24/29, Cone NS 29/32 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10142021
|
DWK Life Sciences
286543203 |
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10707101
|
DWK Life Sciences
286548407 |
Toma NS 29/32, cono NS 34/35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15941601
|
DWK Life Sciences
286524806 |
Toma NS 14/23, cono NS 29/32 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los adaptadores se emplean para conectar dos piezas con diferentes tamaños de esmerilado normalizado.Los adaptadores ampliadores DURAN™ permiten la conexión de una hembra más grande a un macho más pequeña.- Los adaptadores ampliadores permiten la conexión de una hembra más pequeña a un macho más grande y, por lo tanto, el uso de piezas con esmerilados de diferentes tamaños.
Especificaciones
10/paq. |