Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de extracción según Soxhlet
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Según DIN 12602 y Soxhlet
- Con cono NS 29/32
- Disponible con/sin llave de paso NS
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezales de extracción |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12602 |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de extracción según Soxhlet >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido