Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Condensador Dimroth |
| Tipo de producto | Extractor |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Incluye | Condensador Dimroth |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la extracción de sólidos con disolventes |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction