Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Condensador Dimroth |
| Tipo de producto | Extractor |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Incluye | Condensador Dimroth |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la extracción de sólidos con disolventes |
| Tamaño de rosca | GL 14 |