Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtrado DURAN™
El aparato de filtración se puede utilizar con un filtro apropiado para el análisis de partículas o la filtración clarificante y estéril. Es posible dar soporte a la filtración mediante vacío.
81.10€ - 232.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración gruesa y fina; filtración sin papel de filtro; filtración; análisis de residuos; filtración analítica; purificación de soluciones acuosas y orgánicas; análisis de contaminación de partículas; pruebas de contaminación bacteriana; adecuadas para tapón de rosca GL 14 (n.º de cat. 29 227 05 08) |
N.° por paquete | 1/paq. |
Tamaño de rosca | GL14 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11699958
|
DWK Life Sciences
242025404 |
1000 mL |
81.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15701738
|
DWK Life Sciences
242026306 |
2000 mL |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El aparato de filtración de DURAN™ está fabricado en vidrio borosilicato de alta calidad. Aparte del vidrio, el medio sólo entra químicamente en contacto con el PTFE. Por esta razón el aparato de filtración es prácticamente de uso universal con respecto a los productos químicos que se van a filtrar. Debido a la placa filtrante ranurada también se pueden utilizar filtros de vidrio con diversas porosidades gracias al soporte en PTFE para placas. Debido a la porosidad disponible de los filtros de vidrio (10 μm - 160 μm), no sólo se pueden realizar filtraciones gruesas y finas, sino también filtraciones analíticas. El aparato de filtración de DURAN™ es adecuado para la filtración y purificación de soluciones acuosas y orgánicas, así como para el análisis de contaminación de partículas o para la producción de medios HPLC.- Prácticamente de uso universal, ya que el medio sólo entra en contacto con el vidrio y el PTFE
- El recipiente para sobrepuesto de filtración con escala facilita la dosificación y el análisis
- Además de la placa filtrante ranurada también se pueden utilizar placas de vidrio porosas con diversas porosidades gracias al soporte en PTFE para placas
- Limpieza fácil y rápida desde ambos lados gracias a las placas filtrantes intercambiables y los adaptadores de PTFE
- El frasco para filtrar de DURAN™ probado y la oliva de PTFE (adecuada para tubos flexibles con ID 8 mm), permiten trabajar con seguridad en el laboratorio
- Las placas intercambiables y el adaptador de PTFE junto con la abrazadera permiten un cambio rápido de las porosidades o la sustitución del filtro utilizado
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Sí |
Filtración gruesa y fina; filtración sin papel de filtro; filtración; análisis de residuos; filtración analítica; purificación de soluciones acuosas y orgánicas; análisis de contaminación de partículas; pruebas de contaminación bacteriana; adecuadas para tapón de rosca GL 14 (n.º de cat. 29 227 05 08) | |
GL14 |