Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para filtrar, con juego de montaje KECK™, forma Erlenmeyer
El frasco para filtrar es un recipiente con paredes gruesas que se utiliza en filtraciones como recipiente para recoger el filtrado.
136.00€ - 616.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, VMQ, EPDM |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Tamaño del tapón | Accesorio de 9 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10768321
|
DWK Life Sciences
212046351 |
2000 ml |
136.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12912831
|
DWK Life Sciences
212042452 |
100 ml |
247.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12922831
|
DWK Life Sciences
212043654 |
250 ml |
326.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12932831
|
DWK Life Sciences
212044453 |
500 ml |
407.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12942831
|
DWK Life Sciences
212045458 |
1000 ml |
616.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un frasco para filtrar sirve como recipiente para recoger el filtrado durante una filtración al vacío. Debido a su gran espesor de pared, es adecuado para aplicaciones de vacío. El vacío se aplica a través de una conexión lateral (tubuladura, oliva de vidrio u oliva de plástico). La gran abertura del cuello sirve para alojar la junta de goma y el embudo filtrante. Frascos para filtrar en volúmenes pequeños (= 2000 ml) están disponibles en forma Erlenmeyer, frascos para filtrar con un volumen > 2000 ml tienen forma de frasco.- Resistente al vacío gracias al gran espesor de pared
- Estos frascos para filtrar cumplen las normas de la Ley alemana de Seguridad de los Productos y Equipos (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG)
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Forma Erlenmeyer
Especificaciones
Boro 3.3, PBT, polipropileno, VMQ, EPDM | |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Sí | |
Accesorio de 9 mm |