Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Kjeldahl
Para la determinación de nitrógeno.
170.00€ - 383.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación de nitrógeno |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11737981
|
DWK Life Sciences
212315109 |
750 ml |
307.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717971
|
DWK Life Sciences
212312403 |
100 ml |
170.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727971
|
DWK Life Sciences
212313605 |
250 ml |
246.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221669
|
DWK Life Sciences
212314404 |
500 ml |
262.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15231669
|
DWK Life Sciences
212315409 |
1000 ml |
383.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los matraces Kjeldahl DURAN™ están expuestos a un estrés químico y físico extremo. Por lo tanto, para evitar sobrecalentamientos, que puedan provocar roturas debido a tensiones remanentes (permanentes), el espesor de pared no debe ser demasiado grueso y, debido a la considerable erosión del vidrio en el medio alcalino, tampoco demasiado fino. Para ofrecer al usuario una solución intermedia que sea la más segura posible y considerando las condiciones tecnológicas, los espesores de pared del cuerpo de los matraces Kjeldahl de DURAN™ son de 1-2 mm.- Grosor de la pared adaptado a la aplicación (la erosión del vidrio causada por medio alcalino se ha tenido en cuenta).
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Para la determinación de nitrógeno | |
10/paq. | |
Sí |