Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo de distribución de gases
El gas se introduce, a través del tubo de distribución de gases, en un líquido para su purificación. La placa filtrante de vidrio soldada al cuerpo produce las burbujas de gas más pequeñas posibles y, por lo tanto, una gran superficie de contacto con el líquido.
Marca: DWK Life Sciences 258561007
246.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg
Descripción
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
- El flujo del gas introducido se divide en pequeñas burbujas mediante un tubo de distribución de vidrio integrado.
- Superficie de contacto más grande debido a pequeñas burbujas del flujo de gas.
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
0 | |
Reacciones entre gases y líquidos; purificación de mezclas de gases; filtrado; versión con tapón de filtro montado lateral o central disponible |
Recipiente del filtro montado en el centro | |
9 mm | |
5/Paq. |