Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo de distribución de gases
El gas se introduce, a través del tubo de distribución de gases, en un líquido para su purificación. La placa filtrante de vidrio soldada al cuerpo produce las burbujas de gas más pequeñas posibles y, por lo tanto, una gran superficie de contacto con el líquido.
218.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Tipo | Recipiente del filtro montado en el lateral |
Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Reacciones entre gases y líquidos; purificación de mezclas de gases; filtrado; versión con tapón de filtro montado lateral o central disponible |
Cantidad | 5/Paq. |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15202059
|
DWK Life Sciences
258560208 |
2 |
218.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15282049
|
DWK Life Sciences
258560002 |
0 |
218.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15292049
|
DWK Life Sciences
258560105 |
1 |
218.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para la filtración y purificación de gas, se requieren frascos lavadores de gases que consisten en un tubo de distribución de gases, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de ensayo, el gas es forzado a fluir a través de un líquido antes de ser liberado. Para este propósito, el tubo de distribución de gases se sumerge en el líquido, el gas pasa a través de él y las impurezas en el gas se unen al líquido. El gas se purifica o se lava, por así decirlo. Una placa filtrante en el tubo de distribución de gases genera las burbujas de aire más pequeñas posibles, que forman una superficie de contacto con el líquido lo más grande posible.- Debido al filtro de vidrio incorporado, el flujo de gas introducido se divide en pequeñas burbujas
- Mayor superficie de contacto debido a las pequeñas burbujas del flujo de gas
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
6 mm | |
5/Paq. |
Recipiente del filtro montado en el lateral | |
Reacciones entre gases y líquidos; purificación de mezclas de gases; filtrado; versión con tapón de filtro montado lateral o central disponible |