Learn More
DWK Life Sciences Tapón de conexión de rosca DURAN™, GL 45, con 2 o 3 puertos GL 14, PP Código de producto.: 10166642
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Tapón de conexión de rosca DURAN™, GL 45, con 2 o 3 puertos GL 14, PP
Código de producto. 10166642 Tienda DWK Life Sciences Productos
Tapón de conexión de rosca GL 45, PP, 2 puertos GL 14
Click to view available options
Descripción:
Tapón de conexión de rosca GL 45, PP, 2 puertos GL 14
Tapón de conexión de rosca GL 45, PP, 3 puertos GL 14
Código de producto. 10166642
Marca: DWK Life Sciences 1129750
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca GL45 flexible de 2 o 3 puertos para el sistema de conexión del tapón
Sistema de conexión modular de tapón flexible GL 45 que acepta cuatro diámetros de tubos rígidos o semirrígidos diferentes (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm y 6,0 mm). Los tapones están disponibles con 2 o 3 puertos roscados GL 14. Los insertos de diferentes tamaños forman una junta hermética alrededor de los tubos. La compensación de presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de jeringa de 0,2 micrómetros. Los puertos que no se utilicen se pueden sellar con un tapón de rosca GL 14 rojo.
  • Se pueden aceptar tubos rígidos o semirrígidos de diferentes diámetros usando un tapón azul GL 14 con uno de los insertos.
  • Disponible con 2 o 3 salidas roscadas (puertos).
  • Se pueden utilizar diferentes diámetros de tubos cambiando los insertos GL 14.
  • Al aplicar sobrepresión o baja presión, el líquido puede ser bombeado fuera o dentro del frasco a través del tapón.
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil.
  • 1129751 también es totalmente compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, de uso versátil.
Accesorios adecuados:
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de conexión de rosca GL 45, PP, 2 puertos GL 14
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos; Suministro de disolventes para equipos de HPLC; Suministro de reactivos para equipos; Suministro de reactivos a los instrumentos; Suministro de biorreactores
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad Paquete de 2
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón de conexión de rosca DURAN™, GL 45, con 2 o 3 puertos GL 14, PP >