Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuadrado DURAN™ GL 45 Hydra
215.10 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Frasco cuadrado DURAN™ GL 45 Hydra; Color: Transparente; Incluye: 4 tapones GL 45, 4 cuellos laterales GL 45
Descripción
- Ideal para el almacenamiento y suministro de disolventes y fases móviles de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
- El aumento del número de entradas GL 45 en los frascos da más comodidad: Los cinco cuellos GL 45 de un frasco de purga aumentan la seguridad y reducen el riesgo de contaminación cruzada y de entrada de aire.
- Cómodo: el práctico frasco de purga admite hasta 5 tapones GL 45 para HPLC
- Más seguro: los frascos con tapón reducen el riesgo de derrame y escape de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Compatible: las roscas GL 45 se ajustan a los tapones de conexión de HPLC estándar
- Fabricado a partir del material de elección para frascos de disolvente de HPLC: vidrio de borosilicato 3.3 que ofrece un perfil muy bajo de compuestos extraíbles de iones inorgánicos
- DURAN™ transparente es un tipo de vidrio borosilicatado 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio borosilicatado de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
- Forma cuadrada de 1 litro que ahorra espacio
- Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
- Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Procedimiento de limpieza | Compatible con lavadoras de laboratorio |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Frasco de purga para HPLC, suministro de reactivos a analizadores y sistemas de manipulación de líquidos |
Incluye | 4 tapones GL 45, 4 cuellos laterales GL 45 |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Longitud (métrico) | 222,5 mm |
Temperatura máxima | 500 °C |
Cantidad | 1 |