Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Conical Centrifuge Tubes
Constructed from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Conical Centrifuges Tubes are used to separate solids from liquids in chemical solutions.
48.92€ - 53.42€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
N.° por paquete | 1 |
Forma | Cilíndrico |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10253924
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05675000 |
203 mm |
53.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10536844
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05675003 |
167 mm |
48.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Borosilicate glass
- Conical bottom
Especificaciones
100 mL | |
1 | |
Cónicos | |
Centrifuge Tube |
Vidrio de borosilicato | |
Cilíndrico | |
Yes | |
700 x g |