Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Coil Condenser
Duran™ Glass Coil Condensers made of DURAN™ tubing.
124.02€ - 154.76€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN |
---|---|
Material | Vidrio Duran |
Tipo | Condensador de bobina |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10395781
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250201 |
160 mm | NS 14/23 |
124.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250303 |
250 mm | NS 24/29 |
143.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10003922
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250204 |
160 mm | NS 29/32 |
124.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10732342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250404 |
400 mm | NS 29/32 |
154.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10695031
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250304 |
250 mm | NS 29/32 |
143.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Duran™ Glass
Especificaciones
Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN | |
Condensador de bobina | |
1 unidad |
Vidrio Duran | |
Para vapores de condensación |