Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas de vidrio Duran conformes a Vigreux
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
200 mm
300mm
600mm
Incluye:
Con camisa de vidrio extraíble
Toma NS y cono NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Toma NS y cono NS |
| Longitud (métrico) | 300mm |
| Tipo | Columnas conformes a Vigreux |
| Material | Vidrio Duran |
| Cantidad | 1Each |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |