Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth de vidrio Duran™ para extractores
121.00€ - 138.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Condensador Dimroth |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10710622
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05246004 |
29/32 |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10189510
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05246006 |
45/40 |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Condensador Dimroth | |
Para vapores de condensación | |
1 Unidad |