Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensador de Dimroth de rosca GL 14 de vidrio Duran™ con dos roscas
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05246016
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 370cm2 | |
Para extractores de condensación de vapores | |
1 Unidad |
45/40 | |
Condensador Dimroth | |
Vidrio Duran |