Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubo con rosca de vidrio Duran™
Provides for secure and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
8.27€ - 17.12€
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10088450
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311414 |
NS 14/23 | GL 14 |
8.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10597741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311419 |
NS 19/26 | GL 14 |
9.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10692411
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311819 |
NS 19/26 | GL 18 |
11.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10324001
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01312519 |
NS 19/26 | GL 25 |
12.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10363901
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311429 |
NS 29/31 | GL 14 |
12.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10708931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311424 |
NS 24/29 | GL 14 |
12.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10160121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01312529 |
NS 29/32 | GL 25 |
13.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10405801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311824 |
NS 24/29 | GL 18 |
12.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10632421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311829 |
NS 29/32 | GL 18 |
10.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002944
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01313229 |
NS 29/32 | GL 32 |
17.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Acc. to DIN 12257
- Available in a range of socket and thread sizes
- Minimized need for grease
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Especificaciones
1 unidad | |
Vidrio DURAN |