Learn More
DWK Life Sciences Llave de vidrio para frascos aspiradores DURAN™, cono esmerilado cónico estándar
Código de producto. 10686161 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5000 a 20 000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10686161 De 5000 a 20 000 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10686161
Marca: DWK Life Sciences 241480401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Llave de paso con llave de vidrio y cono esmerilado para frascos aspiradores
Llave de paso de aspirador con llave de vidrio y cono esmerilado para conectar la vía lateral de toma de los frascos aspiradores DURAN™.
  • Construcción completa de vidrio
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 5000 a 20 000 ml
Para utilizar con (aplicación) Dosificación controlada de líquidos y reactivos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave