Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón de vidrio, ámbar, con esmerilado normalizado, octagonal
Tapón de vidrio DURAN™ ámbar con esmerilado.
25.40€ - 137.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | no |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de los API farmacéuticos |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15271779
|
DWK Life Sciences
216270404 |
ST 12/21 |
137.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10050041
|
DWK Life Sciences
216271203 |
ST 45/40 |
25.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los tapones de vidrio DURAN™ de media altura o de color ámbar sólido pueden utilizarse para sellar objetos de vidrio como frascos, embudos de separación o botellas de reactivos con cuello molido. La junta cónica estándar del suelo forma un sello hermético y a prueba de fugas. Usar la grasa para calentar o aspirar. Con cabeza octogonal. Nota sobre el uso de los tapones de vidrio DURAN™ con botellas de vidrio de cal sodada: Si la botella y el tapón tienen una diferencia de temperatura de más de 30 °C, los tapones de vidrio pueden pegarse.- Protección UV debido a la coloración externa
- Larga durabilidad y buena resistencia química de la coloración en ámbar
- Consiste solamente en componentes de vidrio y, por lo tanto, es adecuado para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Octagonal
Especificaciones
no | |
Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de los API farmacéuticos |