Learn More
SI Analytics™ DURAN™ Glass Vessel
SI Analytics™ DURAN™ Glass Vessel is capable of securely holding up to 200mL.
Marca:  SI Analytics™ 285216771
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10776741
  • 171.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Constructed of glass
  • Holds up to 200mL
  • For use with TZ 1772
Especificaciones
Especificaciones
Glass Vessel
Glass
80 to 200 mL