Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ para HPLC, GL 45, transparente, con tapa de rosca para HPLC, 4 conectores para tubos, graduado
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
144.89 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Descripción
El frasco DURAN™ HPLC está disponible como un sistema listo para usar. Está compuesto por un frasco especial resistente a la presión y al vacío y una tapa roscada con 4 puertos. Esto permite abastecer 3 unidades al mismo tiempo desde un solo recipiente. Al mismo tiempo, se puede instalar una ecualización de presión estéril en la cuarta salida.
- Conexión de diferentes diámetros de manguera (1,6 y 3,2 mm)
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con juntas de sellado de silicona
- Juegos de ecualización de presión estéril opcionales (filtro de membrana de 0,2 µm
- El sistema completo incluye: Un frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus con tapón de rosca de 4 puertos (PP); cuatro conexiones de rosca (negro, rosca M8) y juntas de silicona
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Descripción | Frasco HPLC completo |
Para utilizar con (aplicación) | Frasco resistente a la presión y al vacío para aplicaciones HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril; suministro de disolventes a equipos de HPLC |
Material | Boro 3.3 |
Cantidad | 2/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Revestimiento del tapón | Silicone |
Material del cierre | Polypropylene |
Diámetro (métrico) | 101 mm |