Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio GLS 80™ DURAN™, boca ancha, ámbar, rosca GLS 80™, USP /EP (3.2.1) transmisión de luz, graduado (solo frasco)
Código de producto. 15991371 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3500 ml
500 mL
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15991371
Marca: DWK Life Sciences 1178431
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha con protección contra los rayos UV.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Al añadir una capa ámbar externa fundida, se garantiza que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP y dura toda la vida útil de la frasco. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración externa. La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 136 mm