Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Frasco de laboratorio, cuello ancho , con rosca GLS 80™, graduado
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Descripción
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
- Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
- Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
- Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
- Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 3500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | Polypropylene |
Diámetro (métrico) | 160 mm |