Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido de EFTE rojo DURAN™ para altas temperaturas, GL 32
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
Descripción
El tapón GL rojo de tereftalato de polibutileno (PBT) y los anillos de vertido de ETFE ofrecen una mayor resistencia química y térmica que los componentes de polipropileno equivalentes. El tapón de cierre de rosca tiene un revestimiento de tapón de PTFE unido para un sellado eficaz. El anillo de vertido de ETFE garantiza un vertido sin goteo.
- repuesto, tapón, junta, silicona, sello, sellado, vmq, ptfe, revestimiento, rosca, tapón
- Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
- La junta forma un sellado hermético con el frasco gracias a la silicona catalizada por peróxido
- Silicona catalizada por peróxido
- Adecuadas para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
- Cumple plenamente las normativas internacionales vigentes de manipulación de alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Rojo |
Descripción | Anillos de vertido |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; adecuado para esterilización en seco por calor; aplicaciones a presión; almacenamiento de reactivos corrosivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento a largo plazo/archivado de muestras, medios y reactivos; muestreo; transporte y envío |
Material | PBT, ETFE, PTFE, silicona, fibra de vidrio, ETFE, Fibra de vidrio |
Cantidad | 10/Paq. |
Material de tornillo | ETFE |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Material de revestimiento | Silicona recubierta de PTFE |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | ETFE |
Título del producto
DWK Life Sciences Anillo de vertido de EFTE rojo DURAN™ para altas temperaturas, GL 32 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido