Learn More
DWK Life Sciences Anillo de vertido de EFTE rojo DURAN™ para altas temperaturas, GL 32
Código de producto. 11732342 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11732342 GL 45 paquete de 10
11722342 GL 32 paquete de 10
2 options
Código de producto. 11732342
Marca: DWK Life Sciences 292442802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca con junta revestida y resistencia química y a altas temperaturas.
El tapón GL rojo de tereftalato de polibutileno (PBT) y los anillos de vertido de ETFE ofrecen una mayor resistencia química y térmica que los componentes de polipropileno equivalentes. El tapón de cierre de rosca tiene un revestimiento de tapón de PTFE unido para un sellado eficaz. El anillo de vertido de ETFE garantiza un vertido sin goteo.
  • repuesto, tapón, junta, silicona, sello, sellado, vmq, ptfe, revestimiento, rosca, tapón
  • Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
  • La junta forma un sellado hermético con el frasco gracias a la silicona catalizada por peróxido
  • Silicona catalizada por peróxido
  • Adecuadas para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
  • Cumple plenamente las normativas internacionales vigentes de manipulación de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Descripción Anillos de vertido
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; adecuado para esterilización en seco por calor; aplicaciones a presión; almacenamiento de reactivos corrosivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento a largo plazo/archivado de muestras, medios y reactivos; muestreo; transporte y envío
Material PBT, ETFE, PTFE, silicona, fibra de vidrio, ETFE, Fibra de vidrio
Cantidad 10/Paq.
Material de tornillo ETFE
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Material de revestimiento Silicona recubierta de PTFE
Material del cierre ETFE