Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca resistente a altas temperaturas en PBT rojo con junta de silicona revestida con PTFE y reticulada con peróxido DURAN™
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Descripción
El tapón de rosca de tereftalato de polibutileno (PBT) de color rojo para y los anillos de vertido de ETFE ofrecen mayor resistencia térmica y química que los componentes de polipropileno equivalentes. El sellado de tapón de rosca tiene un revestimiento de tapón con revestimiento de PTFE para un sellado eficaz. El anillo de vertido de ETFE garantiza un vertido sin goteo.
- Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
- El revestimiento del tapón forma un sellado hermético con la silicona catalizadora de peróxido del frasco
- Silicona catalizadora de peróxido
- Adecuada para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
- Cumple con las normativas internacionales vigentes sobre contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Rojo |
Descripción | Tapón de rosca |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; adecuado para esterilización en seco por calor; aplicaciones a presión; almacenamiento de reactivos corrosivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento a largo plazo/archivado de muestras, medios y reactivos; muestreo; transporte y envío |
Material | PBT, ETFE, PTFE, silicona, fibra de vidrio, ETFE, Fibra de vidrio |
Cantidad | 10/paq. |
Material de tornillo | Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Material de revestimiento | Silicona recubierta de PTFE |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón de rosca resistente a altas temperaturas en PBT rojo con junta de silicona revestida con PTFE y reticulada con peróxido DURAN™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido