Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca HPLC de DURAN™, 4 conectores de tubos, azul, GL 45, PP
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El frasco para cromatografía líquida (HPLC) DURAN™ está disponible como sistema listo para usar. Está compuesto por un frasco especial resistente a la presión y al vacío y una tapa roscada con 4 puertos. Esto permite abastecer 3 unidades al mismo tiempo desde un solo recipiente. Al mismo tiempo, se puede instalar una ecualización de presión estéril en la cuarta salida.
- Conexión de diferentes diámetros de manguera (1,6 y 3,2 mm)
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con juntas de sellado de silicona
- Kit opcional de igualación de presiones estériles (filtro de membrana de 0,2μm)
- El sistema completo incluye: Frasco de laboratorio DURAN™ pressure plus con tapón de rosca de 4 puertos (PP); cuatro conexiones de rosca (negro, rosca M8) y juntas de silicona disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón de rosca HPLC, GL 45, 4 puertos, completo (tapón de rosca GL 45, 4 tapones de rosca negros M8, 12 juntas de silicona para tubos o blancos de 1,6-3,2 mm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril; suministro de disolventes a equipos de HPLC |
| Material | Polipropileno, Silicona |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 12 mm |
| Acabado del cuello | 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |