Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Varilla de agitador KPG™, Ø 10 mm, intercambiable, WG
La varilla de agitador KPG es un agitador que encaja exactamente en el cierre de agitación KPG y es adecuado para agitar medios viscosos.
88.05€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10303991
|
DWK Life Sciences
245737401 |
Longitud: 320 mm |
88.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10088270
|
DWK Life Sciences
245737701 |
Longitud: 370 mm |
88.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los agitadores KPG™ consisten en una varilla de agitador KPG™ y un cierre de agitación KPG. Las piezas de rodadura KPG™ están fabricadas con gran precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante controles cuidadosos. Esto garantiza la intercambiabilidad de los cierres de agitación KPG™ y las varillas de agitador KPG. Debido al pequeño espacio entre las superficies de rodamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y una rodadura completamente silenciosa con una lubricación adecuada. Los agitadores KPG™ son una alternativa a los agitadores magnéticos y se usan en recipientes de reacción, que no son accesibles desde abajo, cuando se deben agitar mezclas de reacción muy viscosas o cuando se requiere una velocidad de agitación alta.- Fabricado con alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias establecidas para el diámetro nominal y el ajuste
- Superficie de rodamiento esmerilada y pulida
- Intercambiable
- Ø 10 mm
Especificaciones
1 unidad | |
60 |