Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Varilla de agitador, intercambiable, maciza
Uso como alternativa a los agitadores magnéticos en el caso de altas viscosidades o altas velocidades de agitación.
880.00€ - 1095.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884638
|
DWK Life Sciences
286305701 |
Esmerilados |
880.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804648
|
DWK Life Sciences
286307205 |
Pulido |
1095.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las macizas varillas de agitador KPG™ DURAN™ son aptas para la elaboración de una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en dos calidades: esmerilado y pulido. El cierre de agitación y la varilla de agitador se combinan con exactitud mediante esmerilados de precisión.- Maciza
- Disponible en versión pulida y esmerilada
- El cierre de agitación y la varilla de agitador se combinan con exactitud mediante esmerilados de precisión.
Especificaciones
50/Paq. |