Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio de presión DURAN™ Plus con rosca DIN, GL45
133.85 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml
Color:
Transparente
Descripción
- Fabricados con vidrio borosilicatado 3.3 DURAN™
- Resistencia al vacío para un vacío de hasta 1 bar
- Resistencia a la presión de hasta un calibre de +1,5 bar
- Certificados por la Asociación de inspección técnica alemana (TÜV) de acuerdo con DIN EN 1595:1997-05
- Incluye rosca DIN GL45 estándar del sector
- Totalmente esterilizables en autoclave y esterilizables
- Disponibles en vidrio transparente y ámbar
- Color ámbar para la protección contra la degradación de la luz ultravioleta
- La geometría especial sigue cumpliendo con ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de instrumentos
- La trazabilidad de fabricación se ofrece mediante un código de retorno específico de cada lote impreso en el frasco
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 3,9 in |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío; recogida de muestras a presión; almacenamiento de olores volátiles; almacenamiento de materiales generadores de gases |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/Caja |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |