Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Protect, ámbar, con rosca DIN, provisto de revestimiento de plástico, conforme a USP <660> y USP <671> (transmisión espectral), graduado
Frascos de vidrio para laboratorio multifuncionales en vidrio ámbar y con revestimiento protector de plástico.
394.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Polyurethane |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
Incluye | Sin tapón de rosca y anillo de vertido |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15816881
|
DWK Life Sciences
218065435 |
1000 mL |
850.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11619928
|
DWK Life Sciences
218066337 |
2000 ml |
1310.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10065244
|
DWK Life Sciences
218067333 |
5000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12764097
|
DWK Life Sciences
218063631 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11679908
|
DWK Life Sciences
218061433 |
25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11699838
|
DWK Life Sciences
1173548 |
10.000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11699908
|
DWK Life Sciences
218061733 |
50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11619918
|
DWK Life Sciences
218062438 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11669918
|
DWK Life Sciences
218064439 |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los frascos de laboratorio GL Originales DURAN™ se han convertido en el estándar de oro para los frascos de laboratorio multifuncionales desde su introducción en 1972. La versión de frascos con revestimiento protector combina lo mejor de ambos mundos: vidrio borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I de comportamiento prácticamente inerte en el interior y una capa de plástico protectora en el exterior. Los frascos están moldeados a base de vidrio de alta pureza, recubierto de una coloración ámbar, aplicándole un revestimiento de plástico de PU para reducir el riesgo de rotura del vidrio y salpicaduras de líquidos en caso de dicha rotura. Debido a la coloración ámbar los materiales sensibles a la luz son protegidos contra los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple con las normas internacionales USP/EP. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto ISO 4796-1 garantiza una larga vida útil. Los frascos disponen de una escala graduada de fácil lectura y un campo para rotular de esmalte blanco duradero. La identificación de lote (Retrace Code), impresa de forma permanente en cada frasco, garantiza una trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación. El revestimiento de plástico cumple con los requisitos de la norma ASTM E1522 y es totalmente autoclavable a 121 o 134 °C.- Protección UV de hasta aprox. 500 nm de longitud de onda debido a la coloración exterior
- El revestimiento proporciona una protección contra los arañazos, las fugas* y las esquirlas* (* sólo válido para frascos de un volumen hasta 5000 ml)
- Alta resistencia y larga durabilidad gracias al revestimiento
- Larga durabilidad y buena resistencia química de la coloración en ámbar
- Rosca GL normalizada y sistemas de cierre adaptados para un cierre hermético y un vertido sencillo y limpio
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Polyurethane | |
Sin tapón de rosca y anillo de vertido | |
Esterilizable en autoclave |
Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo | |
Vidrio de borosilicato (3.3), poliuretano |