Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio, cuadrangular, con rosca DIN, graduado
Descripción
Los frascos de laboratorio cuadrados DURAN™ tienen una forma que ahorra espacio y ofrece la ventaja de un empaquetado cercano y eficiente. Con un ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos tradicionales. Ideales para el envío y almacenamiento de materiales con un alto grado de demanda. Para el suministro de reactivos a instrumentos en los que aprovechar al máximo el espacio de trabajo es muy importante. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™ de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos cuadrados DURAN™ incluyen un icónico tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Manejo ergonómico, alta estabilidad y buena apilabilidad debido a la forma angular
- Ahorra espacio y costes en autoclaves, cámaras de secado, hornos, almacenamiento o lavadoras
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Depósito de manipulación de líquidos para instrumentos; transporte y transporte; recogida de muestras; almacenamiento de medios y reactivos; almacenamiento de muestras en archivo; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 10/Paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 78 mm |