Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición, con base hexagonal, clase A, escala azul, graduaciones en anillo, con certificado de lote y certificado de conformidad
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
Marca: DWK Life Sciences 213904403
75.33 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de medición con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de medición de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Las probetas de medición con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Impresión azul de alta resistencia
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Graduaciones con anillos circulares
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
Especificaciones
±2,5 ml | |
53 mm | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
500 ml | |
2/paq. | |
250 °C |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora