Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, de clase B, escala en blanco, con graduación
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
27.10€ - 116.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15281719
|
DWK Life Sciences
213953609 |
250 ml |
46.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12764017
|
DWK Life Sciences
213956306 |
2000 ml |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10597271
|
DWK Life Sciences
213955404 |
1000 ml |
72.64€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15291719
|
DWK Life Sciences
213954408 |
500 ml |
74.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15251719
|
DWK Life Sciences
213951402 |
25 ml |
28.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15271719
|
DWK Life Sciences
213952407 |
100 ml |
33.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15261719
|
DWK Life Sciences
213951702 |
50 ml |
29.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15241719
|
DWK Life Sciences
213950809 |
10 ml |
27.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las probetas de medición de perfil bajo DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Los probetas de medición de clase B tienen líneas de graduación y una escala blanca y son de perfil bajo. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Los certificados de lote para los probetas de mezclado también están disponibles para descargar en línea.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí | |
250 °C |