Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, clase B, escala en blanco, con graduación
Código de producto. 12771785 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 12771785
Marca: DWK Life Sciences 213960801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Los probetas de medición de clase B tienen líneas de graduación y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Los certificados de lote para los probetas de mezclado también están disponibles para descargar en línea.
  • Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerance Metric ±0,2 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (métrico) 14 mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Incluye 2/paq.
Esterilizables en autoclave
Temperatura máxima 250 °C