Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para microbiología, de cuello estrecho, sin esmerilar, sin esmerilar, de cuello estrecho
522.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Descripción
Los frascos para cultivos están moldeados en vidrio borosilicato 3.3 tipo 1 de DURAN™ y son idóneos para la producción de medios o el cultivo de microorganismos. Los frascos corresponden a ISO 4796-2 y disponen de un cuello estrecho, cónico y sin esmerilado para poder usar tapones de goma. Son aptos para la esterilización en autoclave a 121 o 134 °C o la esterilización con calor seco.
- De cuello estrecho para el uso con tapón de goma
- Código de trazabilidad
- Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
- Se suministran sin tapón
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Autoclavado de medios y reactivos; Preparación de medios y reactivos; Recipiente de cultivo |
Incluye | Con impresión |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 288 mm |