Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Nitrogen Tube
85.91€ - 90.47€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Tubo de nitrógeno |
Incluye | Llave de paso de cono y NS |
Cantidad | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10366211
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03370237 |
100 mL |
90.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03370222 |
25 mL |
85.91€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Tubo de nitrógeno | |
Llave de paso de cono y NS | |
1 Paq. |