Learn More
DWK Life Sciences Tubos de RMN con tapón DURAN™ para cuatro frecuencias de aplicación
Código de producto. p-7189116 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
paquete de 5
Código de producto. 11361475
Marca: DWK Life Sciences 231700117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de RMN, los recipiente de muestras o solución que se utiliza para la medición de la frecuencia de resonancia, son extremadamente precisos y presentan tolerancias muy exactas en lo que a su forma recta, el grosor de sus paredes y la distribución de este grosor se refiere.
La espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN) es un método espectroscópico para elucidar la estructura de moléculas y compuestos. Debido a las interacciones electrónicas de los átomos individuales con su átomos más cercanos, se pueden sacar conclusiones sobre su estructuras. Además de la elucidación de la estructura, con este método también se pueden determinar la concentración y la dinámica de las moléculas. Para este método analítico se requieren tubos muy precisos con un diámetro constante, con paredes de un grosor uniforme y perfectamente rectos.
  • Debe presentar tolerancias y precisiones exactas, especialmente en lo que a su forma recta, el grosor de sus paredes y la distribución de este grosor se refiere
  • Se suministran con tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (3.3), EVA
Tipo de producto NMR Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,95 ± 0,05 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN); almacenamiento y transporte de soluciones de medición; diseñado para su uso en espectrómetros por RMN de campo bajo a medio
Cantidad 250/paq.
Modelo Economic with Retrace Code