Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado Código de producto.: 12347178
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Código de producto. 12347178 Tienda DWK Life Sciences Productos
1000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 mL
10 000 ml
10 ml
15.000 mL
150 ml
2 L
20.000 mL
25.000 mL
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 mL
50 mL
750 ml
Código de producto. 12347178
Marca: DWK Life Sciences 218015455
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Adecuado para almacenamiento a largo plazo
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 101 mm
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado >