Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
- Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
- Adecuado para almacenamiento a largo plazo
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 15.000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 268 mm |