Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ original, transparente, con rosca DIN 168-1, graduado, solo frasco Código de producto.: 10132121
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ original, transparente, con rosca DIN 168-1, graduado, solo frasco
Código de producto. 10132121 Tienda DWK Life Sciences Productos
5000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
10 ml
15.000 mL
150 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
750 ml
Código de producto. 10132121
Marca: DWK Life Sciences 218017304
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Adecuado para almacenamiento a largo plazo
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 182 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ original, transparente, con rosca DIN 168-1, graduado, solo frasco >