Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Los frascos están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL incluyen un icónico tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Sistema de rosca GL estandarizada y tapón coincidente estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
- Código de rastreo y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Adecuado para almacenamiento a largo plazo
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
Incluye | Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 46 mm |