Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Verde
Descripción
El clásico tapón con rosca para frascos de laboratorio GL incluye el sistema de tapón de cierre hermético, asegurando un sellado de los líquidos. Disponible en cuatro colores: azul, verde, amarillo y gris con anillos de vertido a juego. La distinción de tipos de medios se simplifica y se reduce considerablemente el intercambio de tapones de rosca y el riesgo de contaminación cruzada.
- La lengüeta de sellado integrada proporciona un sellado eficaz para el almacenamiento a corto plazo
- Anillo de vertido para un vertido sin goteo
- Los diferentes colores evitan el intercambio de tapones y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Especificaciones
Color | Verde |
Descripción | Tapón de rosca |
Para utilizar con (aplicación) | Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 54 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido