Learn More
DWK Life Sciences Matraz de penicilina DURAN™
Código de producto. 10752512 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
:
4000 ml
Código de producto. 10752512
Marca: DWK Life Sciences 215517106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gracias a su forma plana, el frasco de penicilina se almacena tumbado y, por tanto, permite una superficie de crecimiento relativamente grande. Con este diseño, el cuello está doblado hacia arriba. Esto evita que el medio de cultivo líquido se derrame.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los matraces de cultivo tienen grandes superficies de fondo. Deben ser lo más planas posible para que el grosor de la capa del medio sea uniformemente alto.
  • En este diseño, el cuello está doblado hacia arriba, lo que evita que el medio de cultivo líquido se derrame
  • Debido a la superficie plana y grande del suelo, la capa cubierta de microorganismos puede crecer de forma uniforme
  • La gran superficie líquida asegura una mejor aireación y, por tanto, un crecimiento más rápido de los microorganismos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 4000 mL
Material Vidrio de borosilicato 3,3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable