Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada Premium, en PFA, con junta de silicona revestida con PTFE
Descripción
Gracias a sus materiales altamente resistentes, el tapón de alta calidad es ideal para utilizar en procesos exigentes tanto químicamente como térmicamente. Debido a su alta resistencia a la temperatura, es ideal para procesos exigentes, como esterilización por aire caliente/calor seco y despirogenación a 200 °C. Los materiales utilizados cumplen los requisitos de la FDA/USP/EP y JP. Por lo tanto, el tapón premium es especialmente adecuado para su uso en la industria farmacéutica. Gracias al revestimiento de silicona recubierto de PTFE, el tapón premium proporciona un sellado fiable y hermético. Por lo tanto, es ideal para el almacenamiento y transporte a largo plazo de productos sensibles. El anillo de vertido de PFA compatible que permite un vertido sin goteo está disponible por separado. Hay disponibles juntas de silicona de repuesto con revestimiento de PTFE (silicona catalizada con platino)
- Polímero de alta pureza sin colorantes
- Calidad farmacéutica según USP Clase VI
- El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia a la temperatura
- El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia química
- Sellado hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
- Totalmente compatible con roscas GL 25 o 45 y, por lo tanto, muy versátil
- El anillo de vertido de PFA compatible permite el vertido y la sustitución sin goteo. Las juntas de silicona con revestimiento de PTFE (silicona curada con platino) están disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 43,1 mm |
Descripción | Revestimiento de repuesto |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; Ventilador de puerto único para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes; transporte y envío |
Material | PFA, PTFE, silicona, PTFE, Silicone |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |