Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio Pressure plus+ GL 45, transparente y protect+ revestida de plástico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
Los frascos recubiertos DURAN™ pressure plus+ GL 45 protect+ ofrecen una opción más segura para las aplicaciones de laboratorio que implican vacío o presión. Los frascos de vidrio estándar para laboratorio no están diseñados para soportar con seguridad diferenciales de presión. Como resultado de una geometría modificada, los frascos pressure plus+ tienen una resistencia a la presión garantizada y, en consecuencia, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial sigue cumpliendo la norma ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de los instrumentos. Las botellas pressure plus+ están certificadas conforme a la norma DIN EN 1595. Los frascos se moldean a partir de vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3, transparente y de gran pureza, conocido por su excelente comportamiento térmico y su alta resistencia a los ataques químicos. El vidrio está recubierto con una capa de plástico PA12 de poliamida transparente que ofrece protección al usuario y al contenido en caso de rotura por impacto. Las botellas presentan una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación.
- Fabricado a partir de vidrio de borosilicato 3.3, PA 12
- Certificado resistente al vacío y a la presión de -1 bar a + 1. 5 bar (DIN EN 1595) gracias a la geometría modificada (basada en ISO 4796-1)
- El revestimiento de seguridad de poliamida 12 proporciona protección contra arañazos, fugas y astillas en caso de rotura por impacto
- El revestimiento de seguridad de plástico proporciona un agarre mejorado más seguro
- La geometría especial sigue cumpliendo la norma ISO 4796-1: 2016 para mantener la compatibilidad de los instrumentos
- Seguridad óptima para trabajar bajo presión y adecuado para su uso bajo un alto vacío
- Cerámica azul de alta durabilidad para diferenciarse visualmente de la botella de laboratorio estándar
- El revestimiento de seguridad de plástico cuenta con la certificación de sala limpia Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
- Material de revestimiento seguro para el contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE
- El proceso de revestimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles COV ni isocianatos
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 L |
Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
Recubrimiento | Plastic safety coating |
Color | Claro |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración al vacío, Recogida de muestras líquidas a presión, Almacenamiento de disolventes volátiles, Almacenamiento de materiales generadores de gas |
Material | Vidrio borosilicato (3.3) |
Cantidad | 10 Bottles |
Esterilidad | No estéril |
Peso (métrico) | 0.637 kg |
Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%